Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Decalin-2-ol
OR922613-100G OR922613-25G
APOSOR922613-100GEA 271 EUR
APOSOR922613-100G APOSOR922613-25G
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers) 95%
Decahydro-2-naphthol (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004132
CAS nummer: 825-51-4