2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2-(Isopropylidenedioxy)benzene, 2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
OR922649-25G OR922649-5G
APOSOR922649-25GEA 180 EUR
APOSOR922649-25G APOSOR922649-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole 95%
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061594
CAS nummer: 14005-14-2