1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922650-1G OR922650-250MG
APOSOR922650-1GEA 854 EUR
APOSOR922650-1G APOSOR922650-250MG
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol 95%
1-Cyclobutylpiperidin-4-ol
Formule: C₉H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11878581
CAS nummer: 869224-62-4