2-Diethylaminopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922656-1G OR922656-25G OR922656-5G
APOSOR922656-1GEA 155 EUR
APOSOR922656-1G APOSOR922656-25G APOSOR922656-5G
2-Diethylaminopyridine 95%
2-Diethylaminopyridine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059777
CAS nummer: 36075-06-6