4-Methylanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922661-1KG OR922661-500G
APOSOR922661-1KGEA 271 EUR
APOSOR922661-1KG APOSOR922661-500G
4-Methylanisole 95%
4-Methylanisole
Formule: C₈H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008413
CAS nummer: 104-93-8