Allyl 4-Hydroxybenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Hydroxybenzoic Acid Allyl Ester, Allylparaben, Allyl 4-hydroxybenzoate
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 123 EUR
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl 4-Hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276268
CAS nummer: 18982-18-8