2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922780-1G OR922780-500MG
APOSOR922780-1GEA 1050 EUR
APOSOR922780-1G APOSOR922780-500MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
2-Azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18325169
CAS nummer: 1259489-92-3