sec-Butyl ethyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922803-25G OR922803-5G
APOSOR922803-25GEA 0 EUR
APOSOR922803-25G APOSOR922803-5G
sec-Butyl ethyl ether 95%
sec-Butyl ethyl ether
Formule: C₆H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053773
CAS nummer: 2679-87-0