Dichloorazvnzuur 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: DCA
OR922813-100G OR922813-1KG OR922813-500G
APOSOR922813-100GEA 125 EUR
APOSOR922813-100G APOSOR922813-1KG APOSOR922813-500G
Dichloorazvnzuur 95%
Dichloorazvnzuur
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Kookpunt: 194
Smeltpunt: -4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004223
CAS nummer: 79-43-6
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075