Fumaric acid monoisopropyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Monoisopropyl fumarate
OR922855-25G OR922855-5G OR922855-100G
APOSOR922855-25GEA 213 EUR
APOSOR922855-25G APOSOR922855-5G APOSOR922855-100G
Fumaric acid monoisopropyl ester 95%
Fumaric acid monoisopropyl ester
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7529-87-5