1-Cyanopiperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922869-25G OR922869-5G OR922869-1G
APOSOR922869-25GEA 588 EUR
APOSOR922869-25G APOSOR922869-5G APOSOR922869-1G
1-Cyanopiperidine 95%
1-Cyanopiperidine
Formule: C₆H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006477
CAS nummer: 1530-87-6