2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922880-1G OR922880-25G OR922880-5G
APOSOR922880-1GEA 146 EUR
APOSOR922880-1G APOSOR922880-25G APOSOR922880-5G
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
2-(2-Methoxyethyl)pyridine
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023547
CAS nummer: 114-91-0