Chloroacetaldehyde dimethyl acetal 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
OR922884-100G OR922884-1KG OR922884-500G
APOSOR922884-100GEA 67.2 EUR
APOSOR922884-100G APOSOR922884-1KG APOSOR922884-500G
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal 96%
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₄H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000948
CAS nummer: 97-97-2