Methyl-4-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
OR922886-100G OR922886-1KG OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA 22 EUR
APOSOR922886-100G APOSOR922886-1KG APOSOR922886-500G
Methyl-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-hydroxybenzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002352
CAS nummer: 99-76-3
Merck Index: 13,06129