4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922900-100MG OR922900-250MG
APOSOR922900-100MGEA 162 EUR
APOSOR922900-100MG APOSOR922900-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01895566
CAS nummer: 80744-01-0