N-Methylsaccharin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR922935-1G OR922935-25G OR922935-5G
APOSOR922935-1GEA 24.9 EUR
APOSOR922935-1G APOSOR922935-25G APOSOR922935-5G
N-Methylsaccharin 98%
N-Methylsaccharin
Formule: C₈H₇NO₃S
Smeltpunt: 131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059263
CAS nummer: 15448-99-4