Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922936-100G OR922936-10G OR922936-25G
APOSOR922936-100GEA 811 EUR
APOSOR922936-100G APOSOR922936-10G APOSOR922936-25G
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formule: C₅H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545894
CAS nummer: 15484-46-5