Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922945-10G OR922945-1G OR922945-5G
APOSOR922945-10GEA 330 EUR
APOSOR922945-10G APOSOR922945-1G APOSOR922945-5G
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate 95%
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037158
CAS nummer: 15111-56-5