2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922954-1G OR922954-5G
APOSOR922954-1GEA 48.3 EUR
APOSOR922954-1G APOSOR922954-5G
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06751841
CAS nummer: 38002-87-8