2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922974-100G OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA 438 EUR
APOSOR922974-100G APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formule: C₆H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041912
CAS nummer: 1421-89-2