2-Phenoxypropanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Propylene Glycol 2-Monophenyl Ether
OR923004-1G OR923004-25G OR923004-250MG OR923004-2.5G
APOSOR923004-1GEA 101 EUR
APOSOR923004-1G APOSOR923004-25G APOSOR923004-250MG APOSOR923004-2.5G
2-Phenoxypropanol 95%
2-Phenoxypropanol
Formule: C₉H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142958
CAS nummer: 4169-04-4