Diisopropylamine hydrochloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR923049-25G OR923049-5G OR923049-500G
APOSOR923049-25GEA 51.4 EUR
APOSOR923049-25G APOSOR923049-5G APOSOR923049-500G
Diisopropylamine hydrochloride 99%
Diisopropylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034860
CAS nummer: 819-79-4