S-Butyl thiobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Thiobenzoic Acid S-Butyl Ester
OR923124-1G OR923124-25G OR923124-5G
APOSOR923124-1GEA 155 EUR
APOSOR923124-1G APOSOR923124-25G APOSOR923124-5G
S-Butyl thiobenzoate 95%
S-Butyl thiobenzoate
Formule: C₁₁H₁₄OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039955
CAS nummer: 7269-35-4