N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923128-10G OR923128-1G OR923128-5G
APOSOR923128-10GEA 461 EUR
APOSOR923128-10G APOSOR923128-1G APOSOR923128-5G
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide 95%
N-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)formamide
Formule: C₉H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039569
CAS nummer: 10151-02-7