4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 234 EUR
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Smeltpunt: 22…23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043966
CAS nummer: 1623-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II