Ethyl glycidyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923221-100G OR923221-25G
APOSOR923221-100GEA 438 EUR
APOSOR923221-100G APOSOR923221-25G
Ethyl glycidyl ether 95%
Ethyl glycidyl ether
Formule: C₅H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085264
CAS nummer: 4016-11-9