1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923232-1G OR923232-5G
APOSOR923232-1GEA 169 EUR
APOSOR923232-1G APOSOR923232-5G
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844791
CAS nummer: 910041-10-0