2,3-Butanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 64.3 EUR
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-Butanediol 98%
2,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Kookpunt: 180…184 °C
Smeltpunt: 19…25 °C
Dichtheid: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004523
CAS nummer: 513-85-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable