Ethylpropionaat 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923289-100G OR923289-1KG OR923289-500G
APOSOR923289-100GEA 125 EUR
APOSOR923289-100G APOSOR923289-1KG APOSOR923289-500G
Ethylpropionaat 95%
Ethylpropionaat
Formule: C₅H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009308
CAS nummer: 105-37-3