(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923363-1G OR923363-25G OR923363-5G
APOSOR923363-1GEA 132 EUR
APOSOR923363-1G APOSOR923363-25G APOSOR923363-5G
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one 95%
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₅H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01321303
CAS nummer: 185836-34-4