4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923385-1G OR923385-5G
APOSOR923385-1GEA 30.3 EUR
APOSOR923385-1G APOSOR923385-5G
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formule: C₇H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11617811
CAS nummer: 32980-26-0