2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923428-1G OR923428-5G
APOSOR923428-1GEA 205 EUR
APOSOR923428-1G APOSOR923428-5G
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864668
CAS nummer: 914348-86-0