5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923437-25G OR923437-5G
APOSOR923437-25GEA 424 EUR
APOSOR923437-25G APOSOR923437-5G
5-Methyl-2-hexanone oxime 95%
5-Methyl-2-hexanone oxime
Formule: C₇H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013934
CAS nummer: 624-44-2