1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923536-1G OR923536-5G
APOSOR923536-1GEA 184 EUR
APOSOR923536-1G APOSOR923536-5G
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06260699
CAS nummer: 890626-07-0