4-Ethylamino-1-butanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923539-25G OR923539-5G
APOSOR923539-25GEA 262 EUR
APOSOR923539-25G APOSOR923539-5G
4-Ethylamino-1-butanol 95%
4-Ethylamino-1-butanol
Formule: C₆H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671534
CAS nummer: 39216-86-9