2-Methoxyethyl methanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923587-25G OR923587-5G OR923587-1G
APOSOR923587-25GEA 290 EUR
APOSOR923587-25G APOSOR923587-5G APOSOR923587-1G
2-Methoxyethyl methanesulphonate
2-Methoxyethyl methanesulphonate
Formule: C₄H₁₀O₄S
Kookpunt: 80 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02656401
CAS nummer: 16427-44-4