4-(1-Ethylpropyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923607-1G OR923607-25G OR923607-5G
APOSOR923607-1GEA 139 EUR
APOSOR923607-1G APOSOR923607-25G APOSOR923607-5G
4-(1-Ethylpropyl)pyridine 95%
4-(1-Ethylpropyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059788
CAS nummer: 35182-51-5