Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923609-1G OR923609-250MG
APOSOR923609-1GEA 847 EUR
APOSOR923609-1G APOSOR923609-250MG
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine 95%
Ethyl(1-methylpiperidin-4-yl)amine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07801141
CAS nummer: 876717-32-7