4,4'-Bicyclohexanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923611-100G OR923611-25G OR923611-5G
APOSOR923611-100GEA 0 EUR
APOSOR923611-100G APOSOR923611-25G APOSOR923611-5G
4,4'-Bicyclohexanol 95%
4,4'-Bicyclohexanol
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012056
CAS nummer: 20601-38-1