Isobutyric anhydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923617-100G OR923617-1KG OR923617-500G
APOSOR923617-100GEA 125 EUR
APOSOR923617-100G APOSOR923617-1KG APOSOR923617-500G
Isobutyric anhydride 95%
Isobutyric anhydride
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008913
CAS nummer: 97-72-3