3-Phenyl-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Phenyl-1-Propanol
OR923636-100G OR923636-500G
APOSOR923636-100GEA 29.2 EUR
APOSOR923636-100G APOSOR923636-500G
3-Phenyl-1-propanol 95%
3-Phenyl-1-propanol
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136.19 g/mol
Kookpunt: 455
Smeltpunt: -18
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002950
CAS nummer: 122-97-4