(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923698-25G OR923698-5G
APOSOR923698-25GEA 0 EUR
APOSOR923698-25G APOSOR923698-5G
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
(S)-(-)-3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275437
CAS nummer: 5708-19-0