(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923717-1G OR923717-25G OR923717-5G
APOSOR923717-1GEA 146 EUR
APOSOR923717-1G APOSOR923717-25G APOSOR923717-5G
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride 95%
(2-Methyl-2-propenyl)succinic anhydride
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075477
CAS nummer: 18908-20-8