4-Methyl-4-heptanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923726-1G OR923726-5G
APOSOR923726-1GEA 132 EUR
APOSOR923726-1G APOSOR923726-5G
4-Methyl-4-heptanol 95%
4-Methyl-4-heptanol
Formule: C₈H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021840
CAS nummer: 598-01-6