Chloromethyl 2-methylpropanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR923754-100G OR923754-25G
APOSOR923754-100GEA 76 EUR
APOSOR923754-100G APOSOR923754-25G
Chloromethyl 2-methylpropanoate 98%
Chloromethyl 2-methylpropanoate
Formule: C₅H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16038293
CAS nummer: 61644-18-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III