2-(Methylthio)thiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923771-100G
OR923771-25G
OR923771-5G
APOSOR923771-100GEA
168
EUR
APOSOR923771-100G
APOSOR923771-25G
APOSOR923771-5G
2-(Methylthio)thiazole 98%
2-(Methylthio)thiazole
Formule:
C₄H₅NS₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00858981 CAS nummer: 5053-24-7 |