Calcium pantothenate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Vitamine B5
OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 EUR
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Formule: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Smeltpunt: 190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002766
CAS nummer: 137-08-6