3-Anisoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923787-100G OR923787-25G
APOSOR923787-100GEA 249 EUR
APOSOR923787-100G APOSOR923787-25G
3-Anisoyl chloride 95%
3-Anisoyl chloride
Formule: C₈H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000673
CAS nummer: 1711-05-3