2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
OR923795-25G OR923795-5G
APOSOR923795-25GEA 291 EUR
APOSOR923795-25G APOSOR923795-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066349
CAS nummer: 86521-05-3