1-Phenyl-1-hexanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: alpha-Pentylbenzyl Alcohol
OR923820-25G OR923820-5G
APOSOR923820-25GEA 231 EUR
APOSOR923820-25G APOSOR923820-5G
1-Phenyl-1-hexanol 95%
1-Phenyl-1-hexanol
Formule: C₁₂H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258728
CAS nummer: 4471-05-0